Drukuj
Chloromrówczan allilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221740500 221741000
ACRO221740500EA 673 PLN
ACRO221740500 ACRO221741000
Chloromrówczan allilu 97%
Chloromrówczan allilu
Formuła: C₄H₅ClO₂
MW: 120.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…110 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000648
Numer CAS: 2937-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 220-916-6
Jednostka: 1722
ADR: 6.1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %