(3-Akryloksypropylo)trimetoksysilan ≥94% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
L16400.06
L16400.14
L16400.06EA
802
PLN
L16400.06
L16400.14
(3-Akryloksypropylo)trimetoksysilan ≥94% stabilised
(3-Akryloksypropylo)trimetoksysilan
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 94%
CAS No.: 4369-14-6
Molecular Formula: C9H18O5Si
Formula Weight: 234.33
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 95-100°/3mm
Beilstein Reference: 2046320
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00054803
Formuła:
C₉H₁₈O₅Si Temp. Wrzenia: 95…100 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,059 Temp. Zapłonu: 123 °C (253 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054803 Numer CAS: 4369-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 419-560-6 Jednostka: 1760 ADR: 8,III |