Drukuj
Tioglikolan wapnia trihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
367031000 367035000
ACRO367031000EA 164 PLN
ACRO367031000 ACRO367035000
Tioglikolan wapnia trihydrat 99%
Tioglikolan wapnia trihydrat
Formuła: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Temp. topnienia: 270…280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150707
Numer CAS: 65208-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-402-5
Jednostka: 3263
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %