D-Pantenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18499.22
A18499.36
A18499.22EA
446
PLN
A18499.22
A18499.36
D-Pantenol ≥98%
D-Pantenol
Purity: 98+%
CAS No.: 81-13-0
Molecular Formula: C9H19NO4
Formula Weight: 205.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 159°(318°F)
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 118-120°/0.02m
Beilstein Reference: 1724947
Merck Reference: 14,2947
Optical Rotation: -30° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00065006
Formuła:
C₉H₁₉NO₄ Temp. Wrzenia: 118…120 °C (0,02 mmHg) Gęstość: 1,162 Temp. Zapłonu: 159 °C (318 °F) |
Numer MDL:
MFCD00065006 Numer CAS: 81-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-327-3 Klasyfikacja Merck : 14,2947 |