Drukuj
D-Pantenol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
232801000 232805000
ACRO232801000EA 292 PLN
ACRO232801000 ACRO232805000
D-Pantenol 98+%
D-Pantenol
Formuła: C₉H₁₉NO₄
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (2,7Pa)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065006
Numer CAS: 81-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-327-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Assay ≥98.0 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +29.0° to +32.0° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)