Drukuj
tert-butanolan litu 2.2 M THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
379311000 379318000
379311000.EA 559 PLN
379311000. 379318000.
tert-butanolan litu 2.2 M THF, AcroSeal®
tert-butanolan litu
Formuła: C₄H₉LiO
MW: 80.06 g/mol
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050479
Numer CAS: 1907-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-611-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Solution
Strength 19 to 21 %
Impurity ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)