Drukuj
tert-butylan potasowy 1 M THF, AcroSeal®, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
371221000 371220010 371220025
371221000.EA 1190 PLN
371221000. 371220010. 371220025.
tert-butylan potasowy 1 M THF, AcroSeal®, pure
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Gęstość: 0.902 g/cm³
Temp. Zapłonu: –19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3
Jednostka: 2920
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M