Drukuj
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 30-45 w/w water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
175791000 175795000 175790025
ACRO175791000EA 412 PLN
ACRO175791000 ACRO175795000 ACRO175790025
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 30-45 w/w water
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Formuła: C₃H₄O₂
MW: 72.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³
Temp. Zapłonu: >71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006960
Numer CAS: 78-98-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-164-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.3910 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 30 to 45 %
HPLC ≥96.0 %