Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 35 - 45% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24664.14
B24664.22
B24664.36
B24664.14EA
254
PLN
B24664.14
B24664.22
B24664.36
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 35 - 45% (w/w) roztwór wodny
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
CAS No.: 78-98-8
Molecular Formula: C3H4O2
Formula Weight: 72.06
Refractive Index: 1.4050
Beilstein Reference: 906750
Merck Reference: 14,6081
MDL No.: MFCD00006960
Formuła:
C₃H₄O₂ Gęstość: 1,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006960 Numer CAS: 78-98-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-164-8 Klasyfikacja Merck : 14,6081 |