Drukuj
2-Metylo-1,3-dioksolan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
292206-25G 292206-5G
SIAL292206-25GEA 497 PLN
SIAL292206-25G SIAL292206-5G
2-Metylo-1,3-dioksolan, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-1,3-dioksolan
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Numer MDL: MFCD00003210
Numer CAS: 497-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-841-4