2-Metylo-1,3-dioksolan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12824.09
A12824.18
A12824.09EA
600
PLN
A12824.09
A12824.18
2-Metylo-1,3-dioksolan ≥98%
2-Metylo-1,3-dioksolan
Purity: 98%
CAS No.: 497-26-7
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 80-83°
Beilstein Reference: 102520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003210
Formuła:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Temp. Wrzenia: 80…83 °C Gęstość: 0.982 Temp. Zapłonu: –2 °C (28 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003210 Numer CAS: 497-26-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-841-4 ADR: 3 II |