2-Bromometylo-1,3-dioksolan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
A19312.14
A19312.22
A19312.36
A19312.14EA
458
PLN
A19312.14
A19312.22
A19312.36
2-Bromometylo-1,3-dioksolan ≥97%
2-Bromometylo-1,3-dioksolan
Purity: 97%
CAS No.: 4360-63-8
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 62°(145°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 103309
MDL No.: MFCD00003214
Formuła:
C₄H₇BrO₂ MW: 167 g/mol Temp. Wrzenia: 175 °C Gęstość: 1.628 Temp. Zapłonu: 62 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003214 Numer CAS: 4360-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-443-6 |