Drukuj
2-Bromometylo-1,3-dioksolan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 422 PLN
ACRO209840250 ACRO209841000
2-Bromometylo-1,3-dioksolan 97%
2-Bromometylo-1,3-dioksolan
Formuła: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C (27 mmHg)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003214
Numer CAS: 4360-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-443-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %