Drukuj
2-(2-Bromoetylo)-1,3-dioksolan 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 299 PLN
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromoetylo)-1,3-dioksolan 96%
2-(2-Bromoetylo)-1,3-dioksolan
Formuła: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…70 °C (8 mmHg)
Gęstość: 1.54 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00003216
Numer CAS: 18742-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 242-551-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %