Kwas aurynotrikarboksylowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15905.06
A15905.14
A15905.22
A15905.06EA
487
PLN
A15905.06
A15905.14
A15905.22
Kwas aurynotrikarboksylowy
Kwas aurynotrikarboksylowy
CAS No.: 4431-00-9
Molecular Formula: C22H14O9
Formula Weight: 422.35
Melting Point:
Formuła:
C₂₂H₁₄O₉ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011663 Numer CAS: 4431-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-628-1 |