Chloromrówczan cholesterylu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 7144-08-3
Molecular Formula: C28H45ClO2
Formula Weight: 449.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3223154
Optical Rotation: -29° (c=5 in chloroform)
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003633
Formuła:
C₂₈H₄₅ClO₂ Temp. topnienia: 116…120 °C |
Numer MDL:
MFCD00003633 Numer CAS: 7144-08-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-447-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |