Kurkuma 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
B21573.09
B21573.18
B21573.30
B21573.09EA
433
PLN
B21573.09
B21573.18
B21573.30
Kurkuma 95%
Kurkuma
Purity: 95%
CAS No.: 458-37-7
Molecular Formula: C21H20O6
Formula Weight: 368.39
Odour: Odourless
Melting Point: 170-175°
Beilstein Reference: 2306965
Merck Reference: 14,2673
MDL No.: MFCD00008365
Natural Yellow 3. Inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase
Formuła:
C₂₁H₂₀O₆ Temp. topnienia: 170…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008365 Numer CAS: 458-37-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-280-5 Klasyfikacja Merck : 14,2673 |