Drukuj
Kurkuma 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
218580100 218580500 218582500
ACRO218580100EA 342 PLN
ACRO218580100 ACRO218580500 ACRO218582500
Kurkuma 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Kurkuma
Formuła: C₂₁H₂₀O₆
Temp. topnienia: 183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008365
Numer CAS: 458-37-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-280-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.0 %