Roztwór wzorcowy boru, 1000 mg/L B w wodzie z dodatkiem 1 % wodorotlenku amonu (from B(OH₃)) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13859.AE
13859.AD
13859.AP
13859.AEEA
604
PLN
13859.AE
13859.AD
13859.AP
Roztwór wzorcowy boru, 1000 mg/L B w wodzie z dodatkiem 1 % wodorotlenku amonu (from B(OH₃)) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certyfikaty: Traceable to NIST