Drukuj
Roztwór wzorcowy boru, 10000 mg/L B w wodzie z dodatkiem 1% wodorotlenku amonu (from B(OH₃)) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14370.AD 14370.AE 14370.AP
14370.ADEA 702 PLN
14370.AD 14370.AE 14370.AP
Roztwór wzorcowy boru, 10000 mg/L B w wodzie z dodatkiem 1% wodorotlenku amonu (from B(OH₃)) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certyfikaty: Traceable to NIST