Sulfotlenek metylofenylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-82-4
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 26-32°
Boiling Point: 93-94°/0.3mm
Beilstein Reference: 1904976
MDL No.: MFCD00002088
Formuła:
C₇H₈OS Temp. Wrzenia: 93…94 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 26…32 °C Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002088 Numer CAS: 1193-82-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-781-2 |