Chlorek amonu miedzi(II) dihydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ammonium copper(II) chloride dihydrate
39127.22
39127.36
39127.22EA
841
PLN
39127.22
39127.36
Chlorek amonu miedzi(II) dihydrat
Chlorek amonu miedzi(II) dihydrat
CAS No.: 10060-13-6
Molecular Formula: CuCl2.2NH4Cl.2H2O
Formula Weight: 277.46 (241.43anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 1.993
Appearance: Blue
Melting Point: 110° dec.
Solubility: Soluble in water, acids, alcohol. Slightly soluble in ammonia
Merck Reference: 14,514
MDL No.: MFCD00150384
Formuła:
H₈Cl₄CuN₂·2H₂O MW: 277.46 g/mol Temp. topnienia: 110 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.993 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150384 Numer CAS: 10060-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 239-690-5 |