2-Amino-4-chloro-6-metylopirymidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
L06896.06
L06896.14
L06896.06EA
207
PLN
L06896.06
L06896.14
2-Amino-4-chloro-6-metylopirymidyna 98%
2-Amino-4-chloro-6-metylopirymidyna
Purity: 98%
CAS No.: 5600-21-5
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.58
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 114297
Formuła:
C₅H₆ClN₃ Temp. topnienia: 181…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006091 Numer CAS: 5600-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 227-018-3 |