3-Amino-5-metylopirazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
A11642.06
A11642.14
A11642.22
A11642.06EA
217
PLN
A11642.06
A11642.14
A11642.22
3-Amino-5-metylopirazol 97%
3-Amino-5-metylopirazol
Purity: 97%
CAS No.: 31230-17-8
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Flash Point:
Formuła:
C₄H₇N₃ Temp. Wrzenia: 212…213 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 42…47 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075180 Numer CAS: 31230-17-8 |