Drukuj
3-Amino-5-metylopirazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
368030250 368031000 368030050
ACRO368030250EA 402 PLN
ACRO368030250 ACRO368031000 ACRO368030050
3-Amino-5-metylopirazol 97%
3-Amino-5-metylopirazol
Formuła: C₄H₇N₃
Temp. topnienia: 41…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075180
Numer CAS: 31230-17-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to orange Solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %