3-Amino-4-bromopirazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
A11012.06
A11012.14
A11012.06EA
1550
PLN
A11012.06
A11012.14
3-Amino-4-bromopirazol 97%
3-Amino-4-bromopirazol
Purity: 97%
CAS No.: 16461-94-2
Molecular Formula: C3H4BrN3
Formula Weight: 161.99
Odour: Odourless
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 1617109
MDL No.: MFCD00082728
Formuła:
C₃H₄BrN₃ Temp. topnienia: 134…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082728 Numer CAS: 16461-94-2 |