Drukuj
Melatonina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14537.0001 8.14537.0005
8.14537.0001EA 268 PLN
8.14537.0001 8.14537.0005
Melatonina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Melatonina
Formuła: C₁₃H₁₆N₂O₂
Numer MDL: MFCD00005655
Numer CAS: 73-31-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-797-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 116 - 118 °C
Molar Mass 232.28 g/mol
Synonyms N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Hill Formula C13H16N2O2