Drukuj
Melatonina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
125360010 125362500 125360050
ACRO125360010EA 584 PLN
ACRO125360010 ACRO125362500 ACRO125360050
Melatonina 99%
Melatonina
Formuła: C₁₃H₁₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 512,8 °C
Temp. topnienia: 118 °C
Temp. Zapłonu: 264 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005655
Numer CAS: 73-31-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-797-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %