3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00169.06
L00169.14
L00169.06EA
564
PLN
L00169.06
L00169.14
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 3383-21-9
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2047944
Formuła:
C₁₄H₂₀O₂ Temp. topnienia: 113…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001647 Numer CAS: 3383-21-9 Numer WE (dawny EINECS): 222-189-0 |