2,6-Dimetylo-p-benzochinon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A11342.03
A11342.06
A11342.14
AB116176.0025
A11342.03EA
305
PLN
A11342.03
A11342.06
A11342.14
ABCRAB116176.0025
2,6-Dimetylo-p-benzochinon ≥99%
2,6-Dimetylo-p-benzochinon
Purity: 99%
CAS No.: 527-61-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2041345
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. topnienia: 69…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001605 Numer CAS: 527-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-420-8 |