2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A13091.06
A13091.14
A13091.06EA
601
PLN
A13091.06
A13091.14
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon ≥98%
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon
Purity: 98+%
CAS No.: 719-22-2
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₂₀O₂ Temp. topnienia: 65…69 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001601 Numer CAS: 719-22-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-946-0 |