Drukuj
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
408230050 408230250
ACRO408230050EA 457 PLN
ACRO408230050 ACRO408230250
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041737
Numer CAS: 137-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-283-6
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
GC ≥98.5 %