2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24777.03
B24777.06
B24777.14
B24777.03EA
318
PLN
B24777.03
B24777.06
B24777.14
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 605-94-7
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 57-60°
Beilstein Reference: 1640422
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. topnienia: 57…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001595 Numer CAS: 605-94-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-100-8 |