2,5-Dihydroksy-p-benzochinon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
A11442.06
A11442.14
A11442.18
A11442.06EA
251
PLN
A11442.06
A11442.14
A11442.18
2,5-Dihydroksy-p-benzochinon ≥98%
2,5-Dihydroksy-p-benzochinon
Purity: 98%
CAS No.: 615-94-1
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 1939229
Formuła:
C₆H₄O₄ Temp. topnienia: ∼ 220 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001598 Numer CAS: 615-94-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-454-3 |