2,6-Dimetoksy-p-benzochinon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
A14936.03
A14936.06
A14936.14
A14936.03EA
214
PLN
A14936.03
A14936.06
A14936.14
2,6-Dimetoksy-p-benzochinon ≥98%
2,6-Dimetoksy-p-benzochinon
Purity: 98%
CAS No.: 530-55-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 252-257°
Beilstein Reference: 2048182
Merck Reference: 14,3225
MDL No.: MFCD00016368
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. topnienia: 252…257 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016368 Numer CAS: 530-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-484-7 Klasyfikacja Merck : 14,3225 |