Drukuj
2,6-Dimetoksy-p-benzochinon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
331230050 331230250
ACRO331230050EA 313 PLN
ACRO331230050 ACRO331230250
2,6-Dimetoksy-p-benzochinon 97%
2,6-Dimetoksy-p-benzochinon
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. topnienia: 253…257 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016368
Numer CAS: 530-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-484-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %