3-Acetylcoumarin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12532.06
A12532.14
A12532.06EA
365
PLN
A12532.06
A12532.14
3-Acetylcoumarin ≥98%
3-Acetylcoumarin
Purity: 98+%
CAS No.: 3949-36-8
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 143498
Formuła:
C₁₁H₈O₃ Temp. topnienia: 119…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006853 Numer CAS: 3949-36-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-541-6 |