Drukuj
4-(4-Chlorofenylo)piperydyn-4-ol 99+%, crystalline
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
296840010 296840050 296840250
ACRO296840010EA 153 PLN
ACRO296840010 ACRO296840050 ACRO296840250
4-(4-Chlorofenylo)piperydyn-4-ol 99+%, crystalline
4-(4-Chlorofenylo)piperydyn-4-ol
Formuła: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211.69 g/mol
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006001
Numer CAS: 39512-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 254-479-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 2 h, 760 mmHg)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤0.5 % (Each individual impurity)
UV at 440 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)