Drukuj
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40130.0025 8.40130.0100
8.40130.0025EA 266 PLN
8.40130.0025 8.40130.0100
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL) for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL)
Formuła: C₉H₁₈NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006478
Numer CAS: 2226-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-760-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1670 g/l (20 °C)
Melting Point 67 - 71 °C
Molar Mass 172.25 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) not applicable,(decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 146 °C DIN 51758
pH 8.2 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C DIN 51794