4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
A12497.03
A12497.06
A12497.14
A12497.03EA
302
PLN
A12497.03
A12497.06
A12497.14
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% free radical
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL)
Purity: 98+%
CAS No.: 2226-96-2
Molecular Formula: C9H18NO2
Formula Weight: 172.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 146°(295°F)
pH: 8.2
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 1422990
MDL No.: MFCD00006478
Formuła:
C₉H₁₈NO₂ Temp. topnienia: 69…72 °C Temp. Zapłonu: 146 °C (295 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006478 Numer CAS: 2226-96-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-760-9 |