Drukuj
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
175050010 175050050 175050250
ACRO175050010EA 228 PLN
ACRO175050010 ACRO175050050 ACRO175050250
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
4-Hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Hydroksy-TEMPO, TEMPOL)
Formuła: C₉H₁₈NO₂
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006478
Numer CAS: 2226-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-760-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %