Drukuj
4-Amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydynyloksyl (4-Amino-TEMPO) 97% free radical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
172730010 172730050 172732500
ACRO172730010EA 819 PLN
ACRO172730010 ACRO172730050 ACRO172732500
4-Amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydynyloksyl (4-Amino-TEMPO) 97% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydynyloksyl (4-Amino-TEMPO)
Formuła: C₉H₁₉N₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006479
Numer CAS: 14691-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 238-738-2
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to red-brown Adhering crystals or needles or moist mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %