Drukuj
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) ≥99%, purified by sublimation, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: TEMPO
M-Clarity™ quality level = MQ200
426369-1G 426369-5G
SIAL426369-1GEA 157 PLN
SIAL426369-1G SIAL426369-5G
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) ≥99%, purified by sublimation, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki)
Formuła: C₉H₁₈NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009599
Numer CAS: 2564-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-888-8
Jednostka: 3263
ADR: 8,II