2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) ≥98% free radical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TEMPO
A12733.03
A12733.06
A12733.14
A12733.XK
A12733.PF
A12733.A1
A12733.03EA
228
PLN
A12733.03
A12733.06
A12733.14
A12733.XK
A12733.PF
A12733.A1
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) ≥98% free radical
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki)
Purity: 98+%
CAS No.: 2564-83-2
Molecular Formula: C9H18NO
Formula Weight: 156.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Melting Point: 31-40°
Boiling Point: 193° dec.
Beilstein Reference: 1422418
Merck Reference: 14,9140
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00009599
Formuła:
C₉H₁₈NO Temp. Wrzenia: 193 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 31…40 °C Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009599 Numer CAS: 2564-83-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-888-8 Jednostka: 3263 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,9140 |