Drukuj
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TEMPO
200380050 200380250
ACRO200380050EA 245 PLN
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki) 98%
2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (TEMPO, wolne rodniki)
Formuła: C₉H₁₈NO
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009599
Numer CAS: 2564-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-888-8
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %