4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (4-Acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
B23456.03
B23456.06
B23456.03EA
328
PLN
B23456.03
B23456.06
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (4-Acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynyloksyl (4-Acetamido-TEMPO)
Purity: 98+%
CAS No.: 14691-89-5
Molecular Formula: C11H21N2O2
Formula Weight: 213.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 3546225
MDL No.: MFCD00043593
Formuła:
C₁₁H₂₁N₂O₂ Temp. topnienia: 143…146 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00043593 Numer CAS: 14691-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 423-840-3 |