1-Methyl-2-piperidinemethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22187.06
B22187.14
B22187.22
B22187.06EA
200
PLN
B22187.06
B22187.14
B22187.22
1-Methyl-2-piperidinemethanol ≥98%
1-Methyl-2-piperidinemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 20845-34-5
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 79-80°/7mm
Beilstein Reference: 103612
MDL No.: MFCD00006494
Formuła:
C₇H₁₅NO Temp. Wrzenia: 79…80 °C (7 mmHg) Gęstość: 0,984 Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006494 Numer CAS: 20845-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 244-078-6 |