Roztwór wzorcowy antymonu, 1000 mg/L Sb w wodzie ze śladową zawartością kwasu azotowego i kwasu winowego (from Sb) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41682.AD
41682.AE
41682.AP
41682.ADEA
453
PLN
41682.AD
41682.AE
41682.AP
Roztwór wzorcowy antymonu, 1000 mg/L Sb w wodzie ze śladową zawartością kwasu azotowego i kwasu winowego (from Sb) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Wzorce antymonu
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certyfikaty: Traceable to NIST