Drukuj
Roztwór wzorcowy antymonu, 1000 mg/L Sb w wodzie ze śladową zawartością kwasu azotowego i kwasu winowego (from Sb) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41683.AD 41683.AE 41683.AP
41683.ADEA 641 PLN
41683.AD 41683.AE 41683.AP
Roztwór wzorcowy antymonu, 1000 mg/L Sb w wodzie ze śladową zawartością kwasu azotowego i kwasu winowego (from Sb) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Wzorce antymonu
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certyfikaty: Traceable to NIST