Drukuj
Fenylobutazon
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
70400-1 70400-50
CAYM70400-1EA 115 PLN
CAYM70400-1 CAYM70400-50
Fenylobutazon
Fenylobutazon
Formuła: C₁₉H₂₀N₂O₂
MW: 308.38 g/mol
Numer MDL: MFCD00005500
Numer CAS: 50-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-029-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III